About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2OS
CAS番号:
分子量:
190.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
129-131 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
InChI Key
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole has been used in the synthesis of:
- firefly luciferin via condensation with cysteine
- luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Luciferin intermediate.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
261858-VAR:
261858-1G:4548173126388
261858-250MG:4548173126395
261858-BULK:
Synthesis of luciferin glycosides as substrates for novel ultrasensitive enzyme assays.
Amess R, et al.
Carbohydrate Research, 205, 225-233 (1990)
Analogs of firefly luciferin.
White EH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2344-2348 (1965)