アッセイ
99.9% trace rare earth metals basis
フォーム
ingot (under oil)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
抵抗性
54 μΩ-cm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
密度
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[La]
InChI
1S/La
InChI Key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
261130-25G:
261130-VAR:
261130-BULK:
261130-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.