Merck
GF67141582
ランタン
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
別名:
LA006020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
La
CAS番号:
分子量:
138.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 671-415-82
抵抗性
54 μΩ-cm
重量
25 g
部分最大サイズ
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
密度
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[La]
InChI
1S/La
InChI Key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Jan Code
GF67141582-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)