Merck
GF63778786
ランタン
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99%
別名:
LA006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
La
CAS番号:
分子量:
138.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141607
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 637-787-86
抵抗性
54 μΩ-cm
重量
20 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
密度
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[La]
InChI
1S/La
InChI Key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF63778786-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)