Merck
260088
Sigma-Aldrich
3-ブロモフェニルアセトニトリル
98%
別名:
3-ブロモベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
196.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
27-28 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI Key
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Bromophenylacetonitrile has been used in the synthesis of:
  • a series of aminoethylbiphenyls, novel 5-HT7 receptor ligands
  • 2-(1-cyano-1-(3-bromophenyl))methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
260088-25G:4548173126326
260088-5G:4548173126333
260088-BULK:
260088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magalie Paillet-Loilier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(11), 3018-3022 (2007-04-10)
The synthesis of a series of aminoethylbiphenyls as novel 5-HT(7) receptor ligands is described. The novel derivatives exhibit high affinity for the 5-HT(7) receptor with selectivity toward 5-HT(1A) receptor.
Uwe Albrecht et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(14), 4402-4407 (2005-05-21)
2-Alkylidenethiazolidine-4,5-diones were prepared by novel one-pot cyclizations of arylacetonitriles with isothiocyanates and ethyl 2-chloro-2-oxoacetate. The products show antibiotic activity against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.