屈折率
n20/D 1.4649 (lit.)
bp
160 °C/0.4 mmHg (lit.)
溶解性
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
hexane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
petroleum ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
InChI
1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
InChI Key
DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To identify pure liquid salt forms of aspirin
- Of alkyl based selective displacers for protein purification via ion exchange chromatography
- Of the in vivo application of models for testing drugs against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Inhibition of angiogensis
- Screening antimalarial drugs
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259187-1G:
259187-VAR:
259187-10G:
259187-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)