Merck
257834
Sigma-Aldrich
Pentacosafluoro-1-iodododecane
97%
別名:
1-Iodoperfluorododecane, Perfluorododecyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)11I
CAS番号:
分子量:
745.99
Beilstein:
1718343
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
108-110 °C/18 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38
InChI Key
WBYCUETVRCXUPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pentacosafluoro-1-iodododecane (1-Iodoperfluorododecane) has been used in E-screen assay to investigate the estrogenic activities of polyfluorinated iodine alkanes in MCF-7 cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257834-1G:4548173993263
257834-BULK:
257834-5G:
257834-VAR:
257834-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chang Wang et al.
Environmental health perspectives, 120(1), 119-125 (2011-10-13)
Polyfluorinated iodine alkanes (PFIs) are important intermediates in the synthesis of organic fluoride products. Recently, PFIs have been detected in fluoropolymers as residual raw materials, as well as in the ambient environment. High production volumes and potential environmental releases of
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
257834-250MG
257834-1G4061826002650
257834-5G