Merck
252263
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-エチルブタン
97%
別名:
3-(ブロモメチル)ペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
165.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4498 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CCC(CC)CBr
InChI
1S/C6H13Br/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
  • アポルフィノイド5-HT2Aおよびα-1A拮抗作用を持つナンテニン類似体
  • ヒト大腸癌細胞株への細胞毒性を持つアポルフィン
  • アルファ-ヘリックス模倣体として機能するアミドフォルダマー二量体
  • 脱メチル化により合成される内分泌撹乱性ノニルフェノール異性体
  • フルクトース-1,6-ビホスファターゼ阻害剤として使用されるホスホン酸含有ベンゾイミダゾール
  • ペプチド脱ホルミル酵素阻害剤として使用される5-ブロモ-1H-インドール-3-アセトヒドロキサム酸
エフェドラ化合物における酸化側鎖の影響の研究に関する反応剤
1-Bromo-2-ethylbutane was used in the preparation of dialkoxytriarylamine. It was also used as cysteine-modifying reagent.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252263-5ML:
252263-25ML:
252263-25G:
252263-100G:
252263-BULK:
252263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced poling efficiency in highly thermal and photostable nonlinear optical chromophores.
Faccini M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(18), 2141-2149 (2008)
Usama M Hegazy et al.
Chemistry & biology, 13(9), 929-936 (2006-09-21)
Proteins contain amino acid residues essential to structure and function. Ribosomal protein synthesis is typically limited to the 20 amino acids of the genetic code, but posttranslational chemical modifications can greatly expand the diversity of side chain functionalities. In this