アッセイ
95%
bp
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI Key
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251984-BULK:
251984-25G:4548173993218
251984-100G:
251984-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)