Merck
251038
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride
98%
別名:
S-Benzylisothiourea hydrochloride, S-Benzylthiuronium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SC(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
202.70
Beilstein:
3656719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
177-179 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to very faintly yellow
官能基
amine
phenyl
thioether
SMILES記法
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
InChI Key
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
詳細
S-benzylisothiourea analogs (2-benzyl-2-thiopseudourea hydrochloride), as small-molecule inhibitors of indoleamine-2,3-dioxygenase, has been studied.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
251038-25G:
251038-VAR:
251038-100G:
251038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431