Merck
250120
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
別名:
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
1721612
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250120-250G:
250120-50G:
250120-BULK:
250120-5G:
250120-1G:
250120-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New preparations of ethyl 3, 3-diethoxypropionate and ethoxycarbonylmalondialdehyde. Copper (I) catalyzed acetal formation from a conjugated triple bond.
Bertz SH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2216-2217 (1982)