Merck
248517
Sigma-Aldrich
4-アセトキシ安息香酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1871997
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
190-194 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kinetics of the bulk polymerization of 4-acetoxybenzoic acid has been investigated. Mono and submono layers of 4-acetoxybenzoic acid chemisorbed on oxidized aluminum has been studied by IR-absorption spectroscopy.
アプリケーション
4-Acetoxybenzoic acid has been used in the preparation of poly(4-hydroxybenzoate).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248517-BULK:
248517-1G:
248517-VAR:
248517-250G:
248517-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymer single crystals of poly (4-hydroxybenzoate). I. Morphology.
Lieser G, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 21(9), 1599-1609 (1983)
Kinetics of the polymerization of 4-acetoxybenzoic acid and 6-acetoxy-2-naphthoic acid.
Williams PA, et al.
Macromolecules, 29(6), 1874-1879 (1996)
Anomalous intensity effects in the IR spectrum of a densely packed monolayer of 4-acetoxybenzoic acid immobilized on oxidized aluminum. Conformational and vibrational analysis with AM1.
Sondag AHM, et al.
Langmuir, 8(4), 1127-1135 (1992)