アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.607 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H9N/c1-7-2-3-8-4-5-10-9(8)6-7/h2-6,10H,1H3
InChI Key
ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 抗がん免疫調節薬候補である、トリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターのピリジル-エテニル-インドール類の合成に用いる反応剤
- 抗真菌薬であるインドール連結型トリアゾール誘導体の合成に用いる反応剤
- 糖尿病での高血糖治療に用いるSGLT2インヒビターであるN-β-D-キシロシルインドール誘導体の合成に用いる反応剤
- 抗真菌薬であるアリールスルホニルアシルインドールのアミノグアニジン誘導体の合成に用いる反応剤
- インターロイキン2誘導性T細胞キナーゼインヒビターであるインドリルインダゾール類およびインドリルピラゾロピリジン類の合成に用いる反応剤
- 抗HIV-1薬であるアリールスルホニルアセチルインドールの合成に用いる反応剤
6-Methylindole was used in the synthesis of benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246328-BULK:
246328-1G:
246328-10G:
246328-VAR:
246328-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 67(3), 659-662 (2003-05-02)
The new inhibitors of 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 0231A 1 and 0231B 2, have a unique benz[c,d]indol-3(1H)-one structure in their molecules. In our advanced studies on indole chemistry, we have developed an efficient synthetic method for benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives. We report here its