アッセイ
97% (mixture of cis and trans)
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
104 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
溶解性
methanol: 1 g/10 mL
官能基
amine
oxime
phenyl
SMILES記法
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
InChI Key
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245674-BULK:
245674-50G:
245674-VAR:
245674-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general