Merck
242934
Sigma-Aldrich
ヨード酢酸エチル
98%
別名:
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
214.00
Beilstein:
741934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
密度
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl iodoacetate, also known as iodoacetic acid ethyl ester, serves as an alkylating agent and a radical precursor in organic synthesis. It is also commonly used as a lachrymatory agent.
アプリケーション
ヨード酢酸エチルは、ジアステレオ選択的ラジカルカスケードを用いる1-アジド-2-アリルベンゼン誘導体との反応によるトランス2,3-二置換インドリンの合成で使用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242934-VAR:
242934-5G:4548173987248
242934-100ML:
242934-25G:4548173987255
242934-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
François Brucelle et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6245-6252 (2013-06-01)
The preparation of trans-2,3-disubstituted indolines from 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade using ethyl iodoacetate and triethylborane is described. Further lactamization afforded substituted benzopyrrolizidinones with excellent diastereomeric ratios. The radical cascade/lactamization sequence was efficiently applied to the synthesis of