Merck
I9148
Sigma-Aldrich
ヨード酢酸ナトリウム
powder, ≥98%
別名:
ヨード酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2COONa
CAS番号:
分子量:
207.93
Beilstein:
4009322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ヨード酢酸ナトリウム, ≥98%, BioUltra
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
208 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質のシステイン残基の修飾試薬。タンパク質配列解析(ウシインスリンの配列解析におけるサンガー法による解析を含む)で、-SH側鎖の酸化防止に使用されます。
タンパク質のシステイン残基の修飾試薬。変形性関節症のヒトにおける症状と組織病理とを再現する動物モデル系を誘発するために使用されます。
タンパク質のシステイン残基を修飾する試薬です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
406.4 °F
引火点(℃)
208 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9148-VAR:
I9148-BULK:
I9148-25G:4548173996615
I9148-5G:4548173996622
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Helena Akerud et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 297(6), E1414-E1419 (2009-10-15)
It is generally believed that a relationship exists between muscle fatigue and intracellular accumulation of lactate. This reasoning is relevant to obstetrical issues. Myocytes in uterus work together during labor, and the contractions need to be strong and synchronized for
Mohammed Gagaoua et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6799-6809 (2015-07-15)
Many studies on color biochemistry and protein biomarkers were undertaken in post-mortem beef muscles after ≥24 hours. The present study was conducted on Longissimus thoracis muscles of 21 Blond d'Aquitaine young bulls to evaluate the relationships between protein biomarkers present
Joon Shik Yoon et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 94(8), 644-648 (2014-11-22)
The aim of this study was to investigate the potential of using phase-contrast radiography to detect early changes in articular cartilage in a mouse model of osteoarthritis. An iodoacetate-induced mouse model of osteoarthritis was used. Mice with iodoacetate-induced osteoarthritis were
K Nakyinsige et al.
Meat science, 98(4), 701-708 (2014-08-05)
This study assessed the effect of gas stunning which has not been conducted until now in comparison with slaughter without stunning on the welfare and meat quality of rabbits. Eighty male New Zealand White rabbits were divided into two groups
Hyunji Lee et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(10), 1703-1709 (2014-10-03)
Deer bone extract has the potential to relieve the discomfort or the articular cartilaginous damage associated with osteoarthritic (OA) and may be useful as a natural supplement for OA treatment without serious side effects. We analyzed the expression of pro-inflammatory