Merck
24240
Sigma-Aldrich
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
technical, ≥97.0% (GC/T)
別名:
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
240.66
Beilstein:
8441373
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (GC/T)
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC/T)
強熱残分
≤1%
官能基
chloro
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate (2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate) may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24240-500G:
24240-VAR:
24240-100G:
24240-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Severe allergic blepharoconjunctivitis after eyelash colouring.
M A Awan et al.
Eye (London, England), 24(1), 200-201 (2009-03-21)
J C Picciano et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 22(2), 147-149 (1984-02-01)
The oxidative dyes 6-chloro-4-nitro-2-aminophenol and o-chloro-p-phenylenediamine were administered by gavage to Sprague-Dawley rats on days 6-15 of gestation at dose levels of 87.5, 175 and 350 mg 6-chloro-4-nitro-2-aminophenol/kg body weight/day and 100, 200 and 400 mg o-chloro-p-phenylenediamine/kg/day. Maternal body-weight gain
Allergic contact dermatitis from 2-chloro-p-phenylenediamine in a cream dye for eyelashes and eyebrows.
C Hansson et al.
Contact dermatitis, 45(4), 235-236 (2001-10-31)
E K Weisburger et al.
Carcinogenesis, 1(6), 495-499 (1980-06-01)
In both male and female Fischer rats, feeding 4-chloro-o-phenylenediamine at 0.5 or 1% in the diet led to a significant increase in hyperplasia, papilloma and carcinoma of the urinary bladder. Neoplastic nodules of the liver and squamous cell papillomas of