Merck
93081
Supelco
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
analytical standard
別名:
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
240.66
Beilstein:
8441373
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
93081-VAR:
93081-BULK:
93081-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)