Merck
235563
Sigma-Aldrich
N,N′-ジ-tert-ブチルカルボジイミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CN=C=NC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1758049
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)N=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-8(2,3)10-7-11-9(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
IDVWLLCLTVBSCS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
アプリケーション
N,N′-ジ-tert-ブチルカルボジイミドは、以下の用途に使用できます。
  • ランタンアミドにより触媒されるアリールアミンのグアニル化の試薬として。
  • 塩化オキサリルと反応させることにより、N,N′-ジアミドカルベンの合成の重要な中間体であるジクロロイミダゾリジン-4,5-ジオンを調製するために。
  • Ir(FMeppy)2(N,N′-di-tert-ブチル-4-メチル-ベンズアミジン)という名前のベンズアミジンのイリジウム錯体を調製するために。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235563-1G:
235563-BULK:
235563-VAR:
235563-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qinghai Li et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6763-6767 (2007-08-07)
It is demonstrated that the cyclopentadienyl-free simple lanthanide amides [(Me(3)Si)(2)N](3)Ln(mu-Cl)Li(THF)(3)(Ln = La, Sm, Eu, Y, Yb) and Ln[N(SiMe(3))(2)]3 (Ln = Y, Yb) are highly efficient catalysts for the guanylation of both aromatic and secondary amines with a high activity under
Synthesis, characterization and photophysical properties of iridium complexes with amidinate ligands
Sahin C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 68-78 (2014)