Merck
233579
Sigma-Aldrich
4-Octadecylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
345.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
InChI Key
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
233579-BULK:
233579-25G:
233579-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Jones CA, et al.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)