グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422
bp
116 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
InChI Key
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Treating this chlorosilane with sec-BuLi gives 1-chloro-1-trimethylsilylethyl lithium which reacts with aldehydes and ketones to form methyl ketones via an intermediate α,β-epoxysilane.; Used in an efficient synthesis of R(+)-frontalin; The Grignard reagent is useful for many reactions
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
23070-BULK:
23070-5ML:
23070-VAR:
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
Organometallics, 1, 893-893 (1982)
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)