Merck
229962
Sigma-Aldrich
塩化タリウム(I)
99.999% trace metals basis
別名:
塩化第一タリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlCl
CAS番号:
分子量:
239.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 517 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thallium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
720 °C/1 atm (lit.)
mp
430 °C (lit.)
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
密度
7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
興味深い金属間相互作用を示すかご型の二核錯体(TI-シクロジホスファザン) を調製するのに用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229962-VAR:
229962-50G:
229962-BULK:
229962-10G:4548173349053
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barbra E Backus et al.
Journal of nuclear cardiology : official publication of the American Society of Nuclear Cardiology, 16(1), 97-104 (2009-01-20)
To define the physical and clinical reproducibility of (201)Tl myocardial perfusion SPECT (MPS), this study assesses the variation between two repeated rest (201)Tl MPS with repositioning only, with a two-hour time interval and with phantom measurements as a reference. Three
P A Howard
DICP : the annals of pharmacotherapy, 25(10), 1085-1091 (1991-10-01)
An intravenous form of dipyridamole has been approved for cardiac stress testing with thallous chloride Tl 201 (201Tl) imaging. The procedure provides an alternative method for stress testing of patients who cannot perform strenuous physical exercise because of physical limitations
Mahbub e Khoda et al.
Journal of radiation research, 53(3), 361-367 (2012-06-29)
This study aims to investigate the efficacy of in vitro Thallium-201 Chloride (Tl-201) and in vitro and in vivo Tc-99m HYNIC-coupled Annexin V (TAV) in the early detection of radiation induced apoptosis, a proxy indicator of radiation therapy (RT) efficacy.
Kimie Asao et al.
Annals of nuclear medicine, 26(2), 123-130 (2011-10-29)
The interpolated projection data estimation processing (IPDE) method increases the amount of projection data by interpolation of the projection data. We examined the usefulness of the IPDE method for (201)Tl myocardial perfusion imaging (MPI) single photon emission computed tomography (SPECT)
Biological safety of nasal thallium-201 administration: a preclinical study for olfacto-scintigraphy.
Kohshin Washiyama et al.
Journal of radiation research, 52(4), 450-455 (2011-09-10)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
229962-50G
229962-10G4061838782243