Merck
227560
Sigma-Aldrich
trans-7-Tetradecene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
196.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
InChI Key
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227560-25G:
227560-BULK:
227560-VAR:
227560-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)