Merck
110701
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1-pentene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
98.19
Beilstein:
1731848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
231 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
密度
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
SMILES記法
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
110701-5G:
110701-1G:
110701-VAR:
110701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bailey et al.
Organic letters, 2(4), 489-491 (2000-05-18)
[reaction: see text] Allylic ethers are converted to the corresponding alcohol or phenol in virtually quantitative yield at temperatures below ambient simply by stirring a hydrocarbon solution of the ether with 1 molar equiv of tert-butyllithium. The reaction, which produces