Merck
226505
Sigma-Aldrich
クロロギ酸2,2,2-トリクロロ-1,1-ジメチルエチル
96%
別名:
クロロギ酸β,β,β-トリクロロ-tert-ブチル, β,β,β-トリクロロ-tert-ブトキシカルボニルクロリド, TCBocクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C(CH3)2CCl3
CAS番号:
分子量:
239.91
Beilstein:
1935464
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
83-84 °C/14 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(OC(Cl)=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H6Cl4O2/c1-4(2,5(7,8)9)11-3(6)10/h1-2H3
InChI Key
GMELMFSDPDSXOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The solvolysis rate constants of 2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate in binary and pure solvents was studied.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
226505-5G:
226505-BULK:
226505-VAR:
226505-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetic studies of the solvolyses of 2, 2, 2-trichloro-1, 1-dimethylethyl chloroformate.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(4), 835-835 (2010)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
226505-25G4061832618746
226505-5G4061832618753