Merck
225169
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
222.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
227-230 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能基
amine
bromo
SMILES記法
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225169-BULK:
225169-1G:
225169-VAR:
225169-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)