Merck
224766
Sigma-Aldrich
N-Methylcaprolactam
99%
別名:
Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO
CAS番号:
分子量:
127.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
106-108 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
InChI Key
ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
224766-VAR:
224766-10KG:
224766-5KG:
224766-25G:
224766-BULK:
224766-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michika Ohtake et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(35), 16879-16885 (2006-07-21)
Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds are specific polymeric compounds for inhibiting hydrate formation. To clarify the inhibition mechanism of these compounds on hydrate nucleation at the molecular level, we measured the mass spectra of clusters generated from the fragmentation