Merck
222666
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-メチルアニリン
99%
別名:
3-フルオロ-o-トルイジン, 4-アミノ-2-フルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
125.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
222666-5G:
222666-VAR:
222666-5ML:
222666-25G:
222666-BULK:
222666-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)