Merck
664030
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
135.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
47-51 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
664030-5G:4548173271835
664030-25G:4548173242576
664030-VAR:
664030-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)