安全性情報
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
別名:
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrF4O
CAS番号:
分子量:
259.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
430-850-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
630 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
171 °C/994.5 hPa
mp
-55.5 °C
転移温度
flash point 69 °C
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F
引火点(℃)
69 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体