アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
70-76 °C
72.5-74.0 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI Key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22019-6X1KG-R:
22019-6X250G-R:
22019-1KG-R:
22019-1.5KG-R:
22019-BULK-R:
22019-50KG-R:
22019-250G-R:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)