Merck
219452
Sigma-Aldrich
3-フルオロスチレン
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4F
CAS番号:
分子量:
122.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI Key
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219452-BULK:
219452-VAR:
219452-5G:
219452-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)