Merck
213837
Sigma-Aldrich
1-ピペリジンカルボニトリル
99%
別名:
1-シアノピペリジン, NSC 26965, ペンタメチレンシアナミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2
CAS番号:
分子量:
110.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
102 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H10N2/c7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H2
InChI Key
NVPICXQHSYQKGM-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Piperidinecarbonitrile in tetrahydrofuran (THF) reacts with a solution of piperidyl lithium in THF at 0°C to yield lithium[1,1,3,3-bis(pentamethylene)guanidinate]. It participates in thermal decomposition of the 2H-azaphosphirene metal complexes to yield the Δ3-1,3,2-oxazaphospholene complexes and the Δ3-1,3,2-thiazaphospholene complexes.
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
付加環化反応
タングステン錯体の環拡大反応
N-CN結合開裂
レトロDiels-Alder反応
位置選択的な電気化学的α-メトキシ化
O-クロロアセチル化試薬の合成
1-Piperidinecarbonitrile was used in the preparation of 1-selenocarbamoylpiperidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
213837-5G:
213837-500G:
213837-250G:
213837-50G:
213837-BULK:
213837-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Winfried P Kretschmer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (6)(6), 608-609 (2002-07-18)
The titanium complex Cp[1,3-(2',6'-Me2C6H3)2(CH2N)2C=N]Ti(CH2Ph)2, with a monoanionic eta 1-iminoimidazolidide ancillary ligand, is shown to be a highly efficient catalyst for olefin polymerisation when activated with the Lewis acid B(C6F5)3.
A novel de-O-chloroacetylation reagent: 1-seleonocarbamoylpiperidine.
Sogabe S, et al.
Tetrahedron Letters, 47(37), 6603-6606 (2006)
Reactions of transiently formed nitrilium phosphanylide chromium, molybdenum, and tungsten complexes with heterocumulenes.
Streubel R and Neumann C.
Heteroatom Chem., 13(1), 72-76 (2002)