Merck
213209
Sigma-Aldrich
クエン酸リチウム 水和物
97%
別名:
クエン酸 三リチウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li · xH2O
CAS番号:
分子量:
209.92 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
mp
112 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 10%, clear, colorless
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
OSJRPECIECUBOG-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Lithium citrate was used in the preparation of Portland cement plates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
213209-BULK:
213209-500G:
213209-2KG:
213209-100G:
213209-VAR:
213209-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chaotropic substances and their effects on the mechanical strength of Portland cement-based materials.
Rossetto HL, et al.
Materials Research Bulletin, 11(2), 183-185 (2008)