Merck
209880
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-o-anisidine
≥98%
別名:
2-Methoxy-5-phenylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H3(OCH3)NH2
CAS番号:
分子量:
199.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
82-83 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
COc1ccc(cc1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-7-11(9-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,14H2,1H3
InChI Key
DTYBRSLINXBXMP-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Phenyl-o-anisidine is a promising monomer for polyanilines studies. X-ray Diffraction and DFT studies of 5-phenyl-o-anisidine (2-methoxy-5-phenylaniline) have been reported.
アプリケーション
5-Phenyl-o-anisidine (2-Methoxy-5-phenylaniline) was used in the synthesis of 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
209880-1G:
209880-BULK:
209880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(4), 479-485 (1997-02-14)
Nine novel 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines, 2-10, were synthesized as potential inhibitors of Pneumocystis carinii dihydrofolate reductase (pcDHFR) and Toxoplasma gondii dihydrofolate reductase (tgDHFR). Compounds 2-5 were designed as conformationally restricted analogues of trimetrexate (TMQ), in which rotation around tau 3 was constrained
X-ray Diffraction and DFT Studies of 2-Methoxy-5-phenylaniline.
Marques AT, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 38(4), 295-299 (2008)