アッセイ
97%
mp
127-130 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI Key
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
詳細
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205370-250G:
205370-50G:
205370-BULK:
205370-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)