Merck
204226
Sigma-Aldrich
酸化ロジウム(III)
99.8%
別名:
Dirhodium trioxide, Rhodium sesquioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh2O3
CAS番号:
分子量:
253.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.8%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhodium
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Rh]O[Rh]=O
InChI
1S/3O.2Rh
InChI Key
YRUZFXVGBSPFRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化ロジウム(III)は、以下に使用できます。
  • 選択的タンデムオレフィン異性化-ヒドロシリル化プロセスなど、さまざまな有機反応における触媒として。
  • 水素製造用の金属酸化物光触媒(SrTiO3:Rh)の調製。
  • Rhドープニオブ酸カリウム単結晶を調製する前駆体として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204226-1G:4548173930336
204226-500MG:4548173930343
204226-BULK:
204226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)