Merck
199567
Sigma-Aldrich
エチルオレンジ ナトリウム塩
indicator grade, Dye content 90 %
別名:
4-(4-ジエチルアミノフェニルアゾ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
CAS番号:
分子量:
355.39
Beilstein:
3821641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
indicator grade
品質水準
組成
Dye content, 90%
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
&ε; (減衰係数)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChI Key
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199567-BULK:
199567-10G:
199567-VAR:
199567-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)