Merck
197912
Sigma-Aldrich
2-アミノイミダゾール硫酸塩
98%
別名:
2-イミダゾールアミン硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
CAS番号:
分子量:
132.13
Beilstein:
4726750
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-アミノイミダゾール硫酸塩は、クロロヒドリンの合成に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
197912-10G:
197912-VAR:
197912-BULK:
197912-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)