Merck
195553
Sigma-Aldrich
Terephthalic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
1,4-Benzene-d4-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4-1,4-(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
170.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
195553-1G:
195553-VAR:
195553-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)