Merck
192708
Sigma-Aldrich
トリエチルアルミニウム 溶液
25 wt. % in toluene
別名:
アルミニウムトリエタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
25 wt. % in toluene
密度
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI Key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethylaluminumsolution (triethylaluminum in toluene solution), is commonly used as a catalyst in organic synthesis.
アプリケーション
Triethylaluminum solution is used as a catalyst in the preparation of (2-chloroethyl)oxirane,(3-chloropropyl)oxirane, and (4-chlorobutyl)oxirane from the corresponding alkenols.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
192708-VAR:
192708-100G:4548173112404
192708-BULK:
192708-700G:4548173112411
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly [(2-chloroethyl) oxirane], poly [(3-chloropropyl)-oxirane] and poly [(4-chlorobutyl) oxirane]: New polyether elastomers of improved chemical reactivity
Shih JS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 20(10), 2839-2849 (1982)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
192708-100G4061838125309
192708-700G4061838125316