Merck
191531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl chloride
99%
別名:
1-Chloromethyl-4-tert-butylbenzene, 4-(tert-Butyl)-α-chlorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
182.69
Beilstein:
471673
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
191531-VAR:
191531-BULK:
191531-25G:
191531-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)