Merck
183423
Sigma-Aldrich
4-クロロフェネチルアルコール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
156.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI Key
HZFRKZWBVUJYDA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183423-50G:
183423-BULK:
183423-VAR:
183423-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
S56953-1EA
183423-10G4061838756206
183423-50G4061837014208