Merck
179027
Sigma-Aldrich
1,4-ベンゾジオキサン-6-イルメチルケトン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O3
CAS番号:
分子量:
178.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
80-82 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
179027-10G:
179027-BULK:
179027-1G:
179027-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)