アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)11(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
NBFRQCOZERNGEX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
177342-VAR:
177342-25G:
177342-5G:
177342-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)