Merck
177296
Sigma-Aldrich
4,4′-Dipyridyl hydrate
98%
別名:
4,4′-ビピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
156.18 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
bp
304.8 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].c1cc(ccn1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2.H2O/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10;/h1-8H;1H2
InChI Key
JJRKHJXMBCYHSH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4,4′-Dipyridyl hydrate was used in the preparation of hydrogen-bonded coordination polymers.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177296-5G:
177296-VAR:
177296-25G:
177296-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel hydrogen-bonded two-and three-dimensional networks generated from the reaction of metal nitrate hydrates (M= Cd, Co) with the bidentate linear ligand 4, 4′-bipyridine.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 5, 775-780 (2000)
Bing Liu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(7), 12341-12363 (2015-07-23)
The synthesis and structural characterization of five transition metal complexes with different dimensionality and incorporating residues of 3-amino-1H-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (H2atrc) is reported: [Zn(Hatrc)2(H2O)] (1), [Mn(Hatrc)2(H2O)2]·2H2O (2), [Fe2(Hatrc)4(OH)2]·6H2O (3), [Cd(Hatrc)2(H2O)]n (4), and [Mn(atrc)(H2O)]n·nH2O (5). These materials could be prepared from solution