Merck
175390
Sigma-Aldrich
Triphenylcarbenium pentachlorostannate
別名:
Trityl pentachlorostannate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CSnCl5
CAS番号:
分子量:
539.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
SMILES記法
Cl[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.5ClH.Sn/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;/h1-15H;5*1H;/q+1;;;;;;+4/p-5
InChI Key
LJHTYNWDYRJYIH-UHFFFAOYSA-I
アプリケーション
Triphenylcarbenium pentachlorostannate can be used:
  • In the study of cationic polymerization reactions of 3,6-dibromo-9-(2,3-epoxypropyl)carbazole using the microcalorimetric technique.
  • In the synthesis of diarylcyclohexanones, the key intermediates for the preparation of antiprotozoals.
  • As an initiator in the photopolymerization of carbazolyl derived epoxy monomers.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175390-25G:4.548173961927E12
175390-5G:4.548173961934E12
文書ライブラリにアクセスする
Diarylcyclohexanones: synthons for new bicyclic compounds
Ahmad S, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 143(1), 145-152 (2012)
Polymerization of 3, 6-dibromo-9-(2, 3-epoxypropyl) carbazole with triphenylcarbenium salts
Gravzulevivcius JV, et al.
European Polymer Journal, 28(5), 539-545 (1992)
Cationic ring-opening polymerization of carbazolyl-containing epoxy monomers by triphenyl carbenium salts as thermal-and photolatent initiators
Lazauskaite R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 140(5), 565-565 (2009)