Merck
164674
Sigma-Aldrich
トリエチルオキソニウムヘキサクロロアンチモネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3OSbCl6
CAS番号:
分子量:
437.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
164674-5G:4548173108810
164674-25G:4548173108803
164674-BULK:
164674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Changxin Chen et al.
Scientific reports, 6, 22203-22203 (2016-02-27)
A p-i-n junction diode based on the selectively doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) had been investigated, in which two opposite ends of individual SWCNT channel were doped into the p- and n-type SWCNT respectively while the middle segment of SWCNT