Merck
164577
Sigma-Aldrich
テトラフルオロほう酸トリフェニルカルベニウム
別名:
トリチリウムテトラフルオロボラート, フルオロホウ酸トリチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3C(BF4)
CAS番号:
分子量:
330.13
Beilstein:
3659536
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
InChI Key
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に関連する反応物:
  • 置換ジヒドロアズレン光電スイッチの合成
  • 水素を活性化するためのカルベンベースのルイス対
  • α−アミノ-β-ヒドロキシエステルを調製するための1,3-双極子環化付加反応
  • アレン化合物の酸化
  • 向山アルドール付加反応
  • 対アニオン源および配位子源としてのイオン性水素化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
164577-25G:4548173108759
164577-BULK:
164577-VAR:
164577-5G:4548173108766
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)