反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
品質水準
mp
117-122 °C
SMILES記法
[Li+].CCOCC.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)[B-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)(c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24BF20.C4H10O.Li/c26-5-1(6(27)14(35)21(42)13(5)34)25(2-7(28)15(36)22(43)16(37)8(2)29,3-9(30)17(38)23(44)18(39)10(3)31)4-11(32)19(40)24(45)20(41)12(4)33;1-3-5-4-2;/h;3-4H2,1-2H3;/q-1;;+1
InChI Key
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 遷移金属触媒とともに酸性度または溶解度を高める電気化学反応における配位対アニオン。
- 過酸化水素水とシュウ酸の存在下でシクロアルカノンをバイヤー・ビリガー酸化してラクトンを得る際の触媒。
- ポリ(ノルボルネンエステル)合成における活性化剤。
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
17324-100MG:
17324-BULK:
17324-500MG:
17324-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック